4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370051-1G OR370051-5G
APOSOR370051-1GEA 447 EUR
APOSOR370051-1G APOSOR370051-5G
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642730
Núm. CAS: 53535-88-9