2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370059-100MG OR370059-1G
APOSOR370059-100MGEA 362 EUR
APOSOR370059-100MG APOSOR370059-1G
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642813
Núm. CAS: 354512-41-7