8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370061-100MG OR370061-250MG
APOSOR370061-100MGEA 148 EUR
APOSOR370061-100MG APOSOR370061-250MG
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180,631 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038576
Núm. CAS: 82302-27-0