3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370063-100MG OR370063-1G
APOSOR370063-100MGEA 307 EUR
APOSOR370063-100MG APOSOR370063-1G
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol
Formula: C₁₄H₂₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642886
Núm. CAS: 1415559-73-7