(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370064-100MG OR370064-250MG
APOSOR370064-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR370064-100MG APOSOR370064-250MG
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol
Formula: C₁₄H₂₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642889
Núm. CAS: 98462-58-9