2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370065-100MG OR370065-250MG
APOSOR370065-100MGEA 142 EUR
APOSOR370065-100MG APOSOR370065-250MG
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
Formula: C₅H₃BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036022
Núm. CAS: 944581-09-3