2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370067-100MG OR370067-250MG
APOSOR370067-100MGEA 498 EUR
APOSOR370067-100MG APOSOR370067-250MG
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30377216
Núm. CAS: 1256584-72-1