1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370074-1G
APOSOR370074-1GEA 104 EUR
APOSOR370074-1G
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol ≥98%
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethanol
Formula: C₇H₇Cl₂NO
MW: 192,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23163275
Núm. CAS: 1254473-66-9