Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 589 EUR
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₃
MW: 177,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12779349
Núm. CAS: 279261-84-6