3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370085-1G OR370085-5G
APOSOR370085-1GEA 302 EUR
APOSOR370085-1G APOSOR370085-5G
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
3-Bromopyridine-4-thiol
Formula: C₅H₄BrNS
MW: 190,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28337455
Núm. CAS: 82264-72-0