1,3-Benzoxazol-6-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzo[d]oxazol-6-ol
OR370098-100MG OR370098-1G OR370098-250MG
APOSOR370098-100MGEA 104 EUR
APOSOR370098-100MG APOSOR370098-1G APOSOR370098-250MG
1,3-Benzoxazol-6-ol
1,3-Benzoxazol-6-ol
Formula: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18450414
Núm. CAS: 106050-81-1