2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR370116-1G OR370116-250MG OR370116-100MG
APOSOR370116-1GEA 224 EUR
APOSOR370116-1G APOSOR370116-250MG APOSOR370116-100MG
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride)
Formula: C₅H₆N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19227479
Núm. CAS: 1314910-43-4