4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(3-Bromophenyl)methyl]morpholine
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 95.7 EUR
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256,139 g/mol
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00979456
Núm. CAS: 364793-82-8