3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR38-1G OR38-250MG
APOSOR38-1GEA 139 EUR
APOSOR38-1G APOSOR38-250MG
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
MW: 213,063 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569519
Núm. CAS: 154257-68-8