2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-4-formyl-1,3-oxazole, 2,5-Dimethyloxazole-4-carbaldehyde
OR3802-1G
OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA
429
EUR
APOSOR3802-1G
APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formula:
C₆H₇NO₂ Pto. Ebullición: 38…40 °C (0,2 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03923827 Núm. CAS: 92901-88-7 |