3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methanol
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 102 EUR
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.189 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060470
Núm. CAS: 1578-96-7