1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3884-1G OR3884-5G
APOSOR3884-1GEA 62.5 EUR
APOSOR3884-1G APOSOR3884-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 185,5…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271939
Núm. CAS: 10250-64-3