1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3885-1G OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA 253 EUR
APOSOR3885-1G APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271952
Núm. CAS: 869901-15-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III