3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dichloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR39-100MG OR39-500MG OR39-1G
APOSOR39-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR39-100MG APOSOR39-500MG APOSOR39-1G
3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
MW: 213,063 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091525
Núm. CAS: 59843-71-9