1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cyanonquinuclidine, Quinuclidine-4-carbonitrile, 4-Cyano-1-azabicyclo[2.2.2]octane
OR3931-1G
APOSOR3931-1GEA 78.3 EUR
APOSOR3931-1G
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276610
Núm. CAS: 26458-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III