2,4-Dinitrobenzaldoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3936-1G OR3936-5G
APOSOR3936-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3936-1G APOSOR3936-5G
2,4-Dinitrobenzaldoxime
2,4-Dinitrobenzaldoxime
Formula: C₇H₅N₃O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01070627
Núm. CAS: 3236-33-7