2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3951-1G OR3951-5G
APOSOR3951-1GEA 0 EUR
APOSOR3951-1G APOSOR3951-5G
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659934
Núm. CAS: 141522-26-1