2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Boronobenzene)-2-methyl-1,3-dioxolane
OR3964-1G OR3964-10G OR3964-5G
APOSOR3964-1GEA 109 EUR
APOSOR3964-1G APOSOR3964-10G APOSOR3964-5G
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,019 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973737
Núm. CAS: 243140-14-9