4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3967-100G OR3967-25G OR3967-5G
APOSOR3967-100GEA 837 EUR
APOSOR3967-100G APOSOR3967-25G APOSOR3967-5G
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₄
Pto. de fusión: 118…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115671
Núm. CAS: 179055-26-6