2-Bromo-3-chlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR399001-5G
APOSOR399001-5GEA 137 EUR
APOSOR399001-5G
2-Bromo-3-chlorophenol
2-Bromo-3-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
MW: 207,452 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: 55,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037216
Núm. CAS: 855836-62-3