3-Bromo-2-chlorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR399003-100G OR399003-25G
APOSOR399003-100GEA 273 EUR
APOSOR399003-100G APOSOR399003-25G
3-Bromo-2-chlorophenol 98%
3-Bromo-2-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08166321
Núm. CAS: 863870-87-5