3-Bromo-2-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR399009-1G OR399009-5G
APOSOR399009-1GEA 145 EUR
APOSOR399009-1G APOSOR399009-5G
3-Bromo-2-methoxyphenol
3-Bromo-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053054
Núm. CAS: 88275-88-1