2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 40.6 EUR
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11036150
Núm. CAS: 855198-37-7