3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR399017-1G OR399017-25G OR399017-5G
APOSOR399017-1GEA 72.5 EUR
APOSOR399017-1G APOSOR399017-25G APOSOR399017-5G
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527220
Núm. CAS: 503821-94-1