3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 371 EUR
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Pto. de fusión: 242…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808825
Núm. CAS: 249647-25-4