3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR399022-1G OR399022-250MG
APOSOR399022-1GEA 393 EUR
APOSOR399022-1G APOSOR399022-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241.041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392324
Núm. CAS: 185200-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III