4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 346 EUR
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241.041 g/mol
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12963542
Núm. CAS: 105003-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III