2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR399025-1G OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA 393 EUR
APOSOR399025-1G APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392323
Núm. CAS: 105018-28-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III