2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 393 EUR
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12152243
Núm. CAS: 543683-48-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III