6-Bromoisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400005-1G
OR400005-250MG
OR400005-5G
APOSOR400005-1GEA
29
EUR
APOSOR400005-1G
APOSOR400005-250MG
APOSOR400005-5G
6-Bromoisatoic anhydride
6-Bromoisatoic anhydride
Formula:
C₈H₄BrNO₃ MW: 242,026 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15526667 Núm. CAS: 77603-45-3 |