6-Chloroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400007-1G OR400007-5G OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA 49.3 EUR
APOSOR400007-1G APOSOR400007-5G APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,575 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032504
Núm. CAS: 20829-96-3