5-Methoxyisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400011-250MG
APOSOR400011-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400011-250MG
5-Methoxyisatoic anhydride
5-Methoxyisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Pto. de fusión: 244…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179411
Núm. CAS: 37795-77-0