4-Methoxyisatoic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400017-1G OR400017-5G OR400017-10G
APOSOR400017-1GEA 95.7 EUR
APOSOR400017-1G APOSOR400017-5G APOSOR400017-10G
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
4-Methoxyisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658459
Núm. CAS: 128076-63-1