6-Nitro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400024-25G OR400024-100G
APOSOR400024-25GEA 150 EUR
APOSOR400024-25G APOSOR400024-100G
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona 96%
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₄N₂O₅
MW: 208,13 g/mol
Pto. de fusión: 265…266 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016919
Núm. CAS: 4693-02-1