2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-4-oxobutyronitrile, 3-Cyano-3-methylbutanal
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 157 EUR
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Formula: C₆H₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07437928
Núm. CAS: 18240-73-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III