3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 473 EUR
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392325
Núm. CAS: 875819-44-6