2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Bromo-5-iodophenyl)acetonitrile, 2-Bromo-5-iodobenzyl cyanide
OR400041-1G OR400041-250MG OR400041-100MG
APOSOR400041-1GEA 92.8 EUR
APOSOR400041-1G APOSOR400041-250MG APOSOR400041-100MG
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrIN
MW: 321.94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391771
Núm. CAS: 1261517-16-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III