2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400042-1G OR400042-250MG
APOSOR400042-1GEA 806 EUR
APOSOR400042-1G APOSOR400042-250MG
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391762
Núm. CAS: 1261680-97-0