Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR400052-1G OR400052-250MG
APOSOR400052-1GEA 0 EUR
APOSOR400052-1G APOSOR400052-250MG
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566798
Núm. CAS: 28165-45-9