5-Iodo-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-iodonitrobenzene
OR400054-1G OR400054-5G OR400054-25G
APOSOR400054-1GEA 84.1 EUR
APOSOR400054-1G APOSOR400054-5G APOSOR400054-25G
5-Iodo-2-nitrophenol
5-Iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923199
Núm. CAS: 27783-55-7