4-Nitro-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400059-1G OR400059-5G
APOSOR400059-1GEA 40.6 EUR
APOSOR400059-1G APOSOR400059-5G
4-Nitro-1,3-benzoxazole
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00965006
Núm. CAS: 163808-13-7