5-Iodo-2-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether, 4-Iodo-2-methoxynitrobenzene
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 92.8 EUR
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆INO₃
MW: 279,032 g/mol
Pto. de fusión: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397934
Núm. CAS: 860585-81-5