2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400069-250MG OR400069-5G
APOSOR400069-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400069-250MG APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08753661
Núm. CAS: 5274-71-5