4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406813
Núm. CAS: 42860-06-0