2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 153…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848447
Núm. CAS: 88377-29-1